Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
Marca:  Thermo Scientific™ 035999.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453615
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
With Flanged Rim; Ring/ Rim OD: 48mm
42mm
Zirconium Crucible
Zirconium
44mm
29mm