Learn More
Invitrogen™ Human SLC39A5 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1184
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15225189
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZIP5 Synthetic Peptide, PEP-1184, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 17 amino acids near the center of human ZIP5.PEP-1184 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21070.
Especificaciones
Especificaciones
283375
purified
Human SLC39A5
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q6ZMH5
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
SLC39A5
0.02% sodium azide
50 μg
PBS