Learn More
Invitrogen™ Human ZIP13 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1190
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15275189
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZIP13 Synthetic Peptide, PEP-1190, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acid peptide near the amino terminus of human ZIP13.PEP-1190 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21076.
Especificaciones
Especificaciones
91252
purified
Human ZIP13
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96H72
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
SLC39A13
0.02% sodium azide
50 μg
PBS