missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alambre de cinc, 1,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048917
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
2 x 500 cm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
zinc
[Zn]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
zinc
[Zn]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza 99.9985%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈5.60g/m
Formulario Alambre, ≈5,60g/m

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'