Learn More
Alfa Aesar™ Zinc wire, 1.0mm (0.04 in.) dia., Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 012053.CP
Detalles adicionales : CAS : 7440-66-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 2 x 500cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376398
  • 457.00€ / paquete de 2
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
zinc
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Especificaciones
Zinc wire
2 x 500cm
7440-66-6
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
Odorless
23994
Wire
Puratronic™
≈5.60g/m
1.0mm (0.04 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
zinc
65.38
CHEBI:30185
99.9985%
Videos
SDS Documentos