Learn More
Zinc trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™
63.20€ - 198.80€
CAS 54010-75-2
Fórmula molecular C2F6O6S2Zn
Molecular Weight (g/mol) 363.51
Número MDL MFCD00013229
InChI Key CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
IUPAC Name zinc;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10618221 SDS Ver documentos Acros Organics
317090100
10g Glass bottle 63.20€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10414545 SDS Ver documentos Acros Organics
317090500
50g Glass bottle 198.80€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
54010-75-2
363.51
CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
104671
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
C2F6O6S2Zn
MFCD00013229
zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
zinc;trifluoromethanesulfonate
Especificaciones
Zinc trifluoromethanesulfonate
97.5% min. (Complexometry)
(CF3SO3)2Zn
zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
zinc;trifluoromethanesulfonate
104671
Powder
Authentic
Solubility in water: very soluble.
10g
54010-75-2
C2F6O6S2Zn
MFCD00013229
Solubility in water: very soluble
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
363.51
363.51
98%
Glass bottle
Gray to White
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Zinc trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.