Learn More
Tetrafluoroborato de cinc hidrato, < 18 % Zn, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314939
50.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27860-83-9
B2F8Zn
238.99
MFCD00150371
BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
16212112
[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27860-83-9
B2F8Zn
238.99
MFCD00150371
BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
16212112
[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Zinc tetrafluoroborate hydrate is used as a precursor for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties. Further, it serves as a mild catalyst for epoxide ring opening with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc Tetrafluoroborate
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Nombre IUPAC cinc;ditrafluoroborato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.98 (anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic