Learn More
Cinc, técnico, polvo, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical Z/0450/61
Detalles adicionales : CAS : 7440-66-6 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 1436 Chem class : 4.3 Pack group : II
Cantidad 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443693
  • 69.92€ / 2 Kg
En stock, listo para ser enviado: 2
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
cinc
Zn
11291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Especificaciones
2kg
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
65.38
23994
65.36g/mol
1.3mbar 478
420°C
7440-66-6
11291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
cinc
Jarra de plástico para polvo
CHEBI:30185
Sólido en polvo
Gris
907°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena para la extinción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
SDS Documentos