Learn More
Zinc sulfide, 99.995% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 045454.30
Detalles adicionales : CAS : 1314-98-3 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442267
  • 219.00€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 1
1314-98-3
97.44
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
14821
S=[Zn]
SZn
MFCD00011301
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
sulfanilidenocinc
Especificaciones
Zinc sulfide
99.995% (metals basis)
MFCD00011301
Insoluble in water.
S=[Zn]
97.44
97.43
4.1
250g
1314-98-3
SZn
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
sulfanilidenocinc
14821
Piezas de 6 mm y abajo
1700°C
Videos
SDS Documentos