Learn More
Sulfuro de cinc, 99,99 %, (base de trazas metálicas), < 10 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221519
25.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-98-3
SZn
97.44
MFCD00011301
DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
14821
[S--].[Zn++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-98-3
SZn
97.44
MFCD00011301
DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
14821
[S--].[Zn++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc sulfide
Nombre de nota 99.99%, <10 microns
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal ZnS
Índice Merck 15, 10360
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Nombre IUPAC sulfanilidenocinc
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.44
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales