Learn More
Sulfuro de cinc, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316688
72.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-98-3
SZn
97.44
MFCD00011301
DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
14821
zinc(2+) sulfanediide
[S--].[Zn++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-98-3
SZn
97.44
MFCD00011301
DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
14821
zinc(2+) sulfanediide
[S--].[Zn++]
Ziinc sulfide is used in luminescent material, infra red optical material, semiconductor, as a pigment, used as a window for visible optics and infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc sulfide
Punto de fusión 1700°C
Color Blanco
Forma física Masa de 2-20 mm
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal ZnS
Índice Merck 14,10160
Información de solubilidad Soluble in acids. insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.43
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Densidad 4.10 g/mL