missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc Sulfate Solution 0.05M (0.05N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical

Marca:  Fisher Chemical J/8490C/05

Detalles adicionales : CAS : 7446-20-0 Peso : 0.19364kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III

Cantidad. 1AMP

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10436912

  • 15.40€ / 1 ampolla


En stock 5
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

11302

Especificación

1AMP
Ampoule
0°C
11302
Liquid
100°C
Videos
SDS Documentación