Learn More
Sulfato de cinc monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586519
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7446-19-7
O4SZn·H2O
179.47
MFCD00149893
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
62639
cinc;sulfato;hidrato
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
7446-19-7
O4SZn·H2O
179.47
MFCD00149893
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
62639
cinc;sulfato;hidrato
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate monohydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal ZnSO4·H2O
Índice Merck 15, 10359
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.47
Porcentaje de pureza 99%
Identificación Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.