Learn More
Sulfato de cinc hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11376158
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16788-42-4
H2O5SZn
179.45
MFCD00149893
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
62639
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16788-42-4
H2O5SZn
179.45
MFCD00149893
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
62639
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Zinc sulfate hydrate is used in the production of rayon, as a feed supplement, and as a fertilizer ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate hydrate
Punto de fusión 100°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal ZnSO4·xH2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,10159
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC cinc;sulfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.43 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™