Learn More
Zinc sulfate heptahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 31665-6X1KG
Detalles adicionales : CAS : 7446-20-0 Peso : 6.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 6 X 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613500
  • 303.05€ / paquete de 6
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
7446-20-0
>99.5%
ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
MFCD00149894
Zinc sulfate heptahydrate
287.56
ZnSO4 · 7H2O
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Especificaciones
Zinc sulfate heptahydrate
7446-20-0
ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
ZnSO4 · 7H2O
MFCD00149894
Poly Bottle
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
100.0000%
>99.5%
287.56
1.96 g/cm3
6 X 1kg