Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical Z/1550/53
Detalles adicionales : CAS : 7446-20-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040370
Cantidad Precio
1 58.32€ / 500 g
10 52.97€ / 500 g
Envío estimado: 08-09-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Zinc Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR
Especificaciones
7446-20-0
287.54
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
62640
cinc;sulfato;heptahidrato
H14O11SZn
MFCD00149894
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
CHEBI:32312
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
7446-20-0
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
cinc;sulfato;heptahidrato
62640
287.53g/mol
Jarra de plástico para polvo
100°C
500g
H14O11SZn
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
287.54
CHEBI:32312
Sólido
Blanco
4.4 to 6
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate
SDS Documentos
Certificados