Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, ACS, 99,0 a 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3257064
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
zinc(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
7446-20-0
H14O11SZn
287.54
MFCD00149894
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
62640
CHEBI:32312
zinc(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Zinc sulfate heptahydrate is widely used as a coagulant in the production of rayon. It finds an application in the manufacturing of calico printing, wood preservation and lithopone. It is the source of zinc which is supplied in animal feeds, fertilizers and agricultural sprays. It is utilized as electrolytes for zinc plating and surface treating agents. It is also used as a mordant in dyeing, preservative for skin and leather and in medicine as an astringent and emetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate
Punto de fusión 100°C
Nombre de nota heptahydrate
Forma física Masa
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-103.0%
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.54 (161.43 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc sulfate heptahydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc sulphate heptahydrate, zinc sulphate