Learn More
Zinc Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Physical Form | Crystals |
| Quantity | 500 g |
| Packaging | Poly Bottle |
| Specific Gravity | 1L = 1.97kg |
| IUPAC Name | zinc;sulfate;heptahydrate |
| Formula Weight | 287.56 |
| Percent Purity | 99.0 to 103.0% |
| Grade | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Chemical Name or Material | Zinc Sulfate, 7-Hydrate |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?