Learn More
Patrón de zinc, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-220621
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón de zinc, 1000 µg/ml en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Zn1000 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Zinc Standard
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º decat.
2-5 % HNO3    1000 μg/ml    PLZN2-2Y, -2T, -2X    10 000    PLZN2-3Y, -3X
2-5 %
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Disolvente o matriz 2% HNO3
Cantidad 30 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000µg/ml zinc
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, zinc