Learn More
Alfa Aesar™ Zinc rod, 8mm (0.31 in.) dia., 99.9999% (metals basis)
116.00€ - 480.00€
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15446635 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
044936.DJ
50mm 116.00€
50 mm Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
15456635 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
044936.DT
250mm 480.00€
250 mm Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
zinc
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Especificaciones
50mm
8mm (0.31 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
zinc
65.38
CHEBI:30185
99.9999%
Zinc rod
7440-66-6
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
Odorless
23994
Rod