Learn More
Varilla de cinc, 8 mm de diámetro, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15446635
110.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
250 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
zinc
[Zn]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-66-6
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
zinc
[Zn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc rod
Nombre de nota 8mm (0.31 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 mm
Porcentaje de pureza 99.9999%
Olor Odorless
Formulario Varilla