Learn More
Alfa Aesar™ Zinc rod, 7mm (0.3 in.) dia., 99.9985% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011471.HR
Detalles adicionales : CAS : 7440-66-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5 x 100mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317137
  • 1008.78€ / 5 mm
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
zinc
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Especificación
Zinc rod
5 x 100mm
7440-66-6
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
Odorless
23994
Rod
≈2.74g/cm
7mm (0.3 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
zinc
65.38
CHEBI:30185
99.9985%