Learn More
Alfa Aesar™ Zinc rod, 1.27cm (0.5 in.) dia. x 15cm (5.9 in.) long, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010434.KH
Detalles adicionales : CAS : 7440-66-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 2 pc.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375789
  • 85.30€ / paquete de 2
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30185
[Zn]
Zn
MFCD00011291
23994
zinc
Especificaciones
Zinc rod
2 pc.
7440-66-6
(metals basis)
MFCD00011291
Odorless
zinc
23994
Rod
≈9.03g/cm
1.27cm (0.5 in.) dia. x 15cm (5.9 in.) long
99.5%
Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
[Zn]
65.38
CHEBI:30185