Learn More
Alfa Aesar™ Zinc rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., 99.99+% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010433.RM
Detalles adicionales : CAS : 7440-66-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 90cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375928
  • 142.00€ / 90 cm
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
zinc
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Especificaciones
Zinc rod
90cm
7440-66-6
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
Odorless
23994
Rod
≈9.03g/cm
1.27cm (0.5 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
zinc
65.38
CHEBI:30185
≥99.99%
Videos
SDS Documentos