Learn More
Sustrato de óxido de cinc, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por un lado, orientación 0001, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15496955
553.36 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
1each
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Orientación 0001
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc Oxide Substrate
Nombre de nota Polished One Side
CAS 1314-13-2
Color Blanco
Forma física Sustrato
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular OZn
Número MDL MFCD00011300
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol. Soluble in acids and alkalies.
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
Nombre IUPAC oxocinc
Peso molecular (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.37