Learn More
Óxido de cinc, Z1102PMA 50 % en acetato de éter monometilo de 1,2-propanediol, NanoTek™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052201
19.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
oxocinc
O=[Zn]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-13-2
OZn
81.38
MFCD00011300
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
14806
CHEBI:36560
oxocinc
O=[Zn]
Dispersión coloidal con dispersante
Zinc oxide dispersion in Dowanol PMA suitable for incorporation in a wide variety of coatings formulations
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dispersión de óxido de cinc en Dowanol™ PMA, adecuada para su incorporación a una amplia variedad de formulaciones de revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc oxide, NanoTek™ Z1102PMA
Nombre de nota 50% in 1,2-propanediol monomethyl ether acetate, colloidal dispersion with dispersant
Forma física 70nm APS para polvo seco (típico)
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 50% in 1, 2-propanediol monomethyl ether acetate
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.37
Olor Ester-like