Learn More
Alfa Aesar™ Zinc oxide, NanoArc™ ZN-2605
Marca:  Alfa Aesar™ 045849.22
Detalles adicionales : CAS : 1314-13-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442467
  • 22.70€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 2
1314-13-2
81.379
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
14806
oxocinc
OZn
MFCD00011300
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CHEBI:36560
O=[Zn]
Especificaciones
Zinc oxide NanoArc™ ZN-2605
OZn
MFCD00011300
14,10147
Insoluble in water.
O=[Zn]
81.379
CHEBI:36560
Polvo APS de 40-100 nm
40 to 100nm APS
1975°C
1314-13-2
ZnO
UN3077
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
oxocinc
14806
81.37
Odorless
Blanco
100g
Videos
SDS Documentos