Learn More
Zinc Nitrate, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390971
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
10196-18-6
C6H26N2O6Zn
287.66
MFCD00149889
PZDYRUXUUCEJGL-UHFFFAOYSA-N
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
15865313
cinc; dinitrato; hexahidrato
C.C.C.C.C.C.[Zn].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
10196-18-6
C6H26N2O6Zn
287.66
MFCD00149889
PZDYRUXUUCEJGL-UHFFFAOYSA-N
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
15865313
cinc; dinitrato; hexahidrato
C.C.C.C.C.C.[Zn].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Zinc Nitrate
Nombre de nota 6-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.47
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.07kg
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.