Learn More
Meso-tetrafenilporfina de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050822
86.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14074-80-7
C44H28N4Zn
678.12
MFCD00012155,MFCD00012155
FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
zinc meso-tetraphenylporphine
91667917
5,10,15,20-tetrafenilporfirin-22,24-dióxido; zinc
[Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14074-80-7
C44H28N4Zn
678.12
MFCD00012155,MFCD00012155
FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
zinc meso-tetraphenylporphine
91667917
5,10,15,20-tetrafenilporfirin-22,24-dióxido; zinc
[Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
A porphyrin used in light emitting diodes. It has valuable biological applications in molecular biology, fluoroimmunoassay and new pharmaceutical developments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc meso-tetraphenylporphine
Color Morado
Olor Odorless
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.1
Forma física cristalino/a/s