Learn More
Yoduro de cinc, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221605
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
10139-47-6
I2Zn
319.19
MFCD00011299
10139-47-6
I2Zn
319.19
MFCD00011299
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc iodide
Punto de fusión 446°C
Nombre de nota 99.999%
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Índice Merck 15, 10339
Información de solubilidad Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.19
Porcentaje de pureza 100.00%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.74
Densidad 4.7400g/mL