Learn More
Zinc(II) acetilacetonato, aprox. 25 % Zn, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3527094
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
14024-63-6
C10H14O4Zn
263.60
MFCD00000035
CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
131675103
[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
14024-63-6
C10H14O4Zn
263.60
MFCD00000035
CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
131675103
[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Nombre del producto químico o material Zinc(II) acetylacetonate
Punto de fusión 124.0°C to 126.0°C
Color Blanco a marfil
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
Nombre IUPAC Zinc;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.59
Porcentaje de pureza ∼25% (Zn)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.