Learn More
Zinc Chloride, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Catalog Number p-7120914
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
dichlorozinc
Cl[Zn]Cl
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
dichlorozinc
Cl[Zn]Cl
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc Chloride
Punto de fusión 293°C
Color White
Forma física Solid
Cantidad 5 g
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2331
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reagent
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 1mmHg (428°C)
Densidad 2.93g/cu.cm