Learn More
Zinc Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical Z/0850/60
Detalles adicionales : CAS : 7646-85-7 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2331 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10214310
Cantidad Precio
1 118.00€ / 1 Kg
4 104.54€ / 1 Kg
16 99.31€ / 1 Kg
Stock EU 13
Añadir a la cesta
Especificaciones
7646-85-7
136.28
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
5727
dichlorozinc
Cl2Zn
11295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CHEBI:49976
Cl[Zn]Cl
Especificaciones
7646-85-7
11295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
dichlorozinc
5727
136.29g/mol
Plastic powder jar
732°C
293°C
1kg
Cl2Zn
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Cl[Zn]Cl
136.28
CHEBI:49976
Solid
1.3mbar 428
White
5
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Zinc chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos