Learn More
Alfa Aesar™ Zinc chloride, 1M in diethyl ether, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
57.10€ - 214.00€
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Molecular Weight (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC Name dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15481827 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
042781.AE
100mL 57.10€
100 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
15491827 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
042781.AP
500mL 214.00€
500 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under Argon
Especificaciones
7646-85-7
136.28
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
5727
dichlorozinc
Cl2Zn
MFCD00011295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CHEBI:49976
Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Zinc chloride
7646-85-7
ZnCl2
UN2924
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
dichlorozinc
5727
136.29
1M in diethyl ether
Hygroscopic
100mL
0.835g/mL
Cl2Zn
MFCD00011295
14,10132
1M in diethyl ether
Cl[Zn]Cl
136.28
CHEBI:49976
Liquid
ChemSeal™ bottles
Colorless
-40°C (-40°F)