Learn More
Cloruro de cinc, 1 M en éter dietílico, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15481827
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
diclorocinc
Cl[Zn]Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7646-85-7
Cl2Zn
136.28
MFCD00011295
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
5727
CHEBI:49976
diclorocinc
Cl[Zn]Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2924
Temperatura de inflamación -40°C (-40°F)
Índice Merck 14,10132
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M en éter dietílico
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 0.835g/mL