missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cinc, certificado AR para análisis, polvo (metal), Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Color | Gris |
Punto de fusión | 420°C |
Punto de ebullición | 907°C |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.36g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1.3mbar 478 |
Formulario | Sólido en polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc, powder
- Peligro
- Sólido pirofórico Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'