Learn More
Bromuro de cinc, 99,999 %, (base de trazas de metales), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221597
23.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7699-45-8
Br2Zn
225.19
MFCD00011294
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
10421208
cinc;dibromuro
[Zn+2].[Br-].[Br-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7699-45-8
Br2Zn
225.19
MFCD00011294
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
10421208
cinc;dibromuro
[Zn+2].[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 697.0°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394.0°C
Nombre de nota 99.999%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Índice Merck 15, 10328
Información de solubilidad Solubility in water: 4470g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether, solutions of alkali hydroxides, 1g/0.5mL 90% alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.22
Densidad 4.2200g/mL