missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc Acetate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Marca:  Fisher Chemical Z/0700/60

Detalles adicionales : CAS : 5970-45-6 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III


Cantidad. 1kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10417660

Cantidad Precio
1 98.75€ / 1 Kg
4 92.50€ / 1 Kg
16 87.88€ / 1 Kg
Stock EU 6

Añadir a la cesta


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

5970-45-6
219.498
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
2724192
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
C4H10O6Zn
66961
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
zinc;diacetate;dihydrate

Especificaciones

5970-45-6
66961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc;diacetate;dihydrate
2724192
Solid
White
6.0 to 7.0
C4H10O6Zn
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
219.498
219.5g/mol
Plastic powder jar
237°C
1kg
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Zinc acetate dihydrate

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

SDS Documentos