Learn More
Acetato de cinc dihidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023623
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc;diacetato;dihidrato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc;diacetato;dihidrato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn·2H2O
Índice Merck 15, 10327
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.84
Densidad 1.8400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.