Learn More
Acetato de cinc dihidrato, 97 %, especificado de acuerdo con los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813725
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc;diacetato;dihidrato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
5970-45-6
C4H6O4Zn·2H2O
219.5
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc;diacetato;dihidrato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn·2H2O
Índice Merck 15,10327
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.84
Densidad 1.8400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.