missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihidrato de acetato de cinc, +97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020826
18.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5970-45-6
C4H10O6Zn
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc; diacetato; dihidrato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5970-45-6
C4H10O6Zn
MFCD00066961
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
2724192
cinc; diacetato; dihidrato

Zinc acetate dihydrate is used in the preparation of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis and zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is used in dietary and medical applications. It is also used as lozenges for treating the common cold. It is used as a seeding material to grow zinc oxide nanorods on the microfibers of polyethylene terephthalate fabric. In addition, it finds application as wood preservation, production of other zinc salts, ethylene acetate manufacture, and an analytical reagent in various industries. As a plating inhibitor, it is used in nuclear power plant.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.

Notas
Incompatible con sales de cinc, alcalinos, sus carbonatos, oxalatos, fosfatos y sulfuros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237°C
Densidad 1.735
pH 6 to 7
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Índice Merck 14,10128
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Peso molecular (g/mol) 219.498
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.50 (183.47 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'