Learn More
Cinc, 98+ %, polvo (estable según la clase 4 de clasificación de la ONU), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523630
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
7440-66-6, 1314-13-2
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
7440-66-6, 1314-13-2
Zn
65.38
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
23994
CHEBI:30185
cinc
[Zn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Punto de fusión 419.0°C
Punto de ebullición 906.0°C
Densidad 7.1400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal Zn
Cantidad 100 g
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Formulario Polvo muy fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc dust (stabilized)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.