Learn More
Alfa Aesar™ Zinc 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol
Marca:  Alfa Aesar™ 043903.AC
Detalles adicionales : CAS : 129918-15-6 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1188 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314948
  • 105.00€ / 25 ml
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
129918-15-6
217.57
SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
C6H16O4Zn
MFCD00156529
Especificaciones
Zinc 2-methoxyethoxide
129918-15-6
40°C (104°F)
124°C
Moisture Sensitive
Zn(OCH2CH2OCH3)2
UN1188
217.57
Liquid
5% w/v in 2-methoxyethanol
25mL
0.96g/mL
Yellow
C6H16O4Zn
MFCD00156529
SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
215.56