missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ZMIZ1 Synthetic Peptide

Synthetic Peptide

Marca:  Invitrogen™ PEP1247

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15245249

  • 129.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ZIMP10 Synthetic Peptide, PEP-1247, from Invitrogen.

This peptide corresponds to 15 amino acids near the amino terminus of human ZIMP10.PEP-1247 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21133.
Especificaciones

Especificaciones

57178
purified
Human ZMIZ1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9ULJ6
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ZMIZ1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales