Learn More
3M™ Cartucho de filtro de la serie Zeta Plus™ EXT con soportes de la serie SP
El cartucho de filtro de la serie 3M™ Zeta Plus™ EXT con soportes de la serie SP es un filtro de profundidad de doble capa compuesto de ayuda inorgánica para filtros, celulosa y un sistema de resina cargado positivamente que extrae contaminantes cargados negativamente del líquido.
Marca: 3M™ PU0205ZP
Detalles adicionales : Peso : 8.90000kg
Descripción
- Doble capa de porosidades complementarias proporcionan una alta capacidad de retención de contaminantes, filtración económica y reducción fiable de partículas.
- Protección mejorada de los filtros de membrana posteriores.
- Un intervalo completo de retención de partículas de grueso a fino.
- Los filtros EXT de grado abierto están diseñados para una aclaración primaria o para sustituir las centrífugas y los sistemas TFF.
- Consolidación de varias fases de filtro que reduce los costes de procesamiento.
- El archivo maestro de medicamentos (DMF) de la FDA y las pruebas de reactividad biológica de clase VI de la USP facilitan la validación y las presentaciones reglamentarias.
Especificaciones
Z16E08AA60SP02A |