Learn More
Parker domnick hunter™ Generadores Zero-Air
Genera un suministro ininterrumpido de aire limpio de pureza cero mediante el suministro interno de aire comprimido a baja presión.
Marca: Parker domnick hunter™ UHP35ZAS
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Alertas:
Los elementos de filtro deben cambiarse una vez al año o cuando el indicador cambie a rojo.
Descripción
Ideal para GC-FID, analizadores de emisiones y otras aplicaciones de cromatografía de gases con NPD y FPD que requieren aire cero sin aceite, agua ni partículas. Garantice unas líneas de base de GC planas y uniformes, y reduzca los requisitos de limpieza de los FID.
- Los generadores de tres etapas montados en pared o sobremesa utilizan un filtro coalescente de 1 μm con tecnología Oil-X™Plus para eliminar aceite, agua y partículas. Un catalizador de platino calentado convierte los hidrocarburos, incluido el metano, en dióxido de carbono y agua antes de un paso final a través de un filtro de partículas Oil-X Plus de 0,01 μm de alta eficiencia.
- La concentración total de hidrocarburos de < 0,1 ppm (como metano) se puede conseguir con una concentración de hidrocarburo de entrada inferior a 10 ppm (metano)
- Funciona en el intervalo de temperatura entre 1,6 °C y 65,5 °C (35 ° a 150 °F)
- La unidad silenciosa dispone de un purgador automático en el filtro de entrada. Un indicador emergente de plástico verde en cada carcasa del filtro indica cuando el aumento de la presión diferencial causado por el aceite y la contaminación por suciedad requiere cambiar el filtro.
- Conexión de entrada/salida: Swagelok™ de 6,35 mm (0,25 pulg.)
Compliance
Conforme con CE, CSA y UL.
Servicio Técnico
La carcasa del filtro fundida con protección anticorrosión interior y exterior Alocrom tiene 10 años de garantía.
†Modelos de 230 V 50/60 Hz también disponibles. Para más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
3500 cc/min. |