Learn More
Zeolita ZSM-5, amonio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059992
25.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
dioxosilano;oxo(oxoalumaniloxo)alúmina
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1318-02-1
Al2O5Si
162.043
MFCD00132601
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
9942228
dioxosilano;oxo(oxoalumaniloxo)alúmina
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst support. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La zeolita ZSM-5 se utiliza en la isomerización de hidrocarburos, la alquilación de hidrocarburos, y como soporte catalizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zeolite ZSM-5, ammonium
Color Blanco
Forma física Polvo,S.A. 400 m
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.