Learn More
Alfa Aesar™ Zeolite Y, ammonium
Marca:  Alfa Aesar™ 045867.14
Detalles adicionales : CAS : 1318-02-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492477
  • 27.60€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products
Especificaciones
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane
Especificaciones
Zeolite Y, ammonium
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Powder,S.A. 750 m
White
1318-02-1
MFCD00132601
Insoluble in water.
SiO2:Al2O3, 5.2:1 mole ratio
dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane
9942228
750m2/g
25g
Videos
SDS Documentos