Learn More
Zeolite, MP Biomedicals™
Marca:  MP Biomedicals 0219390290
Detalles adicionales : CAS : 1318-02-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11496301
  • 221.00€ / 500 g
Fecha estimada de envío
03-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1318-02-1
162.043
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax®, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane
Al2O5Si
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Especificaciones
Zeolite
Al2O5Si
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane
9942228
2.1g/cm3 at 20°C
1318-02-1
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax®, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Powder
500g
Videos