Learn More
Alfa Aesar™ Zeolite beta, hydrogen
Marca:  Alfa Aesar™ 045875.22
Detalles adicionales : CAS : 1318-02-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442507
  • 81.47€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Zeolita beta se utiliza en la isomerización de ceras y reacciones Friedel Crafts (alquilación y acilación)
Especificaciones
1318-02-1
162.043
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
9942228
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Al2O5Si
MFCD00132601
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
dioxosilano;oxo(oxoalumaniloxo)alúmina
Especificaciones
Zeolite beta, hydrogen
Al2O5Si
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
162.043
Polvo,S.A. 620 m
Blanco
1318-02-1
MFCD00132601
Insoluble in water.
SiO2:Al2O3, 360:1 mole ratio
dioxosilano;oxo(oxoalumaniloxo)alúmina
9942228
620m2/g
100g
Videos
SDS Documentos